Learn More
Azlon™ Azlon™ Absperrhahn für HDPE-Saugflasche
Artikelnummer. 11333464
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Saugflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11333464 Saugflasche aus HDPE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11333464 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. SCBNP01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00 CHF
    19.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.84 CHF
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Ersetzen undichter oder abgenutzter Absperrhähne. Azlon™ Ersatz-Absperrhähne für Absauger aus HDPE gewährleisten eine ausgezeichnete Abdichtung und sind bei sachgemäßer Installation auslaufsicher.
  • Für den Einsatz mit Absaugern aus Polypropylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Öffnen und Schließen mit einer Vierteldrehung
  • Auslaufsicher
Spezifikation
Typ Ersatz-Sperrhahn
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Geräte) Saugflasche aus HDPE