Learn More
Azlon™ HDPE-Becher mit Ausguss
Artikelnummer. 12025562
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12025562
Marke: Azlon BWX106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die HDPE-Eimer mit erhabener Graduierung und Ausguss gewährleisten einfaches Ausgießen
  • Geformter Griff für einfaches Anheben und Tragen
  • Auswahl zwischen Weiß und Schwarz
  • Erhabene Graduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Eimer mit Ausguss
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Schwarz
Außendurchmesser (metrisch) 330 mm
Höhe (metrisch) 315 mm
Menge Je 1