Learn More
Statif Azlon™
Code produit. 12093364
Click to view available options
Montage:
Centre
Edge
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12093364
Marque: Azlon SWP012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vis à tige métallique revêtues de polyéthylène dans la base.
Vis à tige métallique revêtues de polyéthylène dans la base.
  • Pèse 2,5 kg, ce qui garantit la stabilité
  • Résistant à la corrosion
  • Disponible avec le trou au centre ou sur le bord court
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Métal revêtu de polyéthylène (vis à tige)
Dimensions (L x l x H) 171 x 248 x 52 mm (socle), 12,5 x 760 mm (tige)
Montage Centre
Type de produit Cornue
Forme Base rectangulaire, tige ronde
Description Position de la tige :Centre
Quantité 1/Paquet
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis