Learn More
Azlon™ Retorte
Polyethylenbeschichtete Metallstab zur Verschraubung im Sockel.
Marke: Azlon SWP012
136.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Polyethylenbeschichtete Metallstab zur Verschraubung im Sockel.
- Gewicht 2.5 kg für Stabilität
- Korrosionsbeständig
- Erhältlich mit Loch in der Mitte oder am kurzen Rand
Spezifikation
Polyethylenbeschichtetes Metall (Stangenschraube) | |
Stativ | |
Stabposition Mitte |
171 x 248 x 52 mm (Sockel), 12,5 x 760 mm (Stab) | |
Rechteckiger Sockel, runde Stange | |
1/Packung |