Learn More
Azlon™ Retorte
Click to view available options
Montage:
Mittelpunkt
Rand
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Polyethylenbeschichtete Metallstab zur Verschraubung im Sockel.
- Gewicht 2.5 kg für Stabilität
- Korrosionsbeständig
- Erhältlich mit Loch in der Mitte oder am kurzen Rand
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 171 x 248 x 52 mm (Sockel), 12,5 x 760 mm (Stab) |
| Montage | Rand |
| Produkttyp | Stativ |
| Beschreibung | Stabposition Edge |
| Menge | 1/Packung |