Learn More
Azlon™ PTFE-Schliffmanschetten
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus reinem PTFE für hervorragende chemische, Korrosions- und Kontaminationsbeständigkeit, hohe thermische Stabilität und gute Biegeeigenschaften.Azlon™ PTFE-Manschetten bilden eine fettfreie, gasdichte Dichtung für geschliffene Glasverbindungen.Erhältlich in Standardgelenkgrößen für eine genaue Passform.
- Gekürzter Konus aus reinem PTFE
- Für die einfache Trennung von Gelenkverbindungsstücken
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Hervorragende Beständigkeit gegen Ermüdung
- Arbeitstemperaturbereich von -100 bis +250 °C
- Keine Kontamination durch Schmierstoffe an den Gelenken
- Für den Einmalgebrauch oder gelegentlichen Einsatz vorgesehen
- Geeignet für Arbeiten mit niedrigem Vakuum
- PTFE-Gütegrad gemäß USP-Klasse VI
- Gemäß US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Arbeiten mit schwachem Vakuum |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Manschetten |
| Temperaturbereich (metrisch) | –100 bis 250 °C |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 29/32 |
| Typ | Gekürzter Konus |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido