Learn More
Azlon™ Becher aus PTFE
Artikelnummer. 15788007
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15788007
Marke: Azlon BWN028
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Azlon™ PTFE-Becher bestehen aus PTFE der USP-Klasse VI, sind beständig gegen die meisten Chemikalien und sogar für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
Azlon™ PTFE-Becher bestehen aus PTFE der USP-Klasse VI, sind beständig gegen die meisten Chemikalien und sogar für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Undurchsichtige PTFE-Becher
  • Starr und nicht porös, mit glatter Oberfläche
  • Beständig gegenüber allen Chemikalien, außer flüssigen Alkalimetallen und Fluor
  • Sind ein wirksamer Ersatz für Platin
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Lichtundurchlässig
Beschreibung Becher
Außendurchmesser (metrisch) 59 mm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material PTFE
Ausführung Starr und nicht porös
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beständig gegenüber allen Chemikalien, außer flüssigen Alkalimetallen und Fluor
Höhe (metrisch) 75 mm
Menge 1/Pckg.