Learn More
Azlon™ Becher aus PTFE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Azlon™ PTFE-Becher bestehen aus PTFE der USP-Klasse VI, sind beständig gegen die meisten Chemikalien und sogar für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
- Undurchsichtige PTFE-Becher
- Starr und nicht porös, mit glatter Oberfläche
- Beständig gegenüber allen Chemikalien, außer flüssigen Alkalimetallen und Fluor
- Sind ein wirksamer Ersatz für Platin
- Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Lichtundurchlässig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 43 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 43 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore für die Arbeit mit Chemikalien |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Menge | 1/Pckg. |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C bis +135 °C |
| Typ | Becher |
| Mehr anzeigen |