Learn More
Azlon™ Becher aus PTFE
Artikelnummer. 10687815
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10687815
Marke: Azlon BWN024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ PTFE-Becher bestehen aus PTFE der USP-Klasse VI, sind beständig gegen die meisten Chemikalien und sogar für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
Azlon™ PTFE-Becher bestehen aus PTFE der USP-Klasse VI, sind beständig gegen die meisten Chemikalien und sogar für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Undurchsichtige PTFE-Becher
  • Starr und nicht porös, mit glatter Oberfläche
  • Beständig gegenüber allen Chemikalien, außer flüssigen Alkalimetallen und Fluor
  • Sind ein wirksamer Ersatz für Platin
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Lichtundurchlässig
Außendurchmesser (metrisch) 54 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 54 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore für die Arbeit mit Chemikalien
Höhe (metrisch) 68 mm
Menge 1/Pckg.
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Becher