Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8001857
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10044514
Marke: Azlon BNP0030PN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Runde Polypropylen-Enghalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
  • Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17 mm
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Verschlussfarbe Durchscheinend
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 66 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,59 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Verschlusstyp Schraubkappe