Learn More
Azlon™ Polypropylen-Flaschen mit schmalem Hals
Artikelnummer. 10490655
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Menge:
10/PK
10/Packung
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/Pckg.
60/Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge Packungsgröße
10490655 500 ml 10/Packung 10 Stück
10044514 30 ml 10/Packung 10 Stück
15757997 30 ml 1200/Pk. 1 Stück
10004564 60 ml 10/Packung 10 Stück
12551446 100 ml 10/PK 10 Stück
10278304 125 ml 10/Packung 10 Stück
15787997 125 ml 350/Pk. 1 Stück
10472395 150 ml 10/Packung 10 Stück
15797997 150 ml 330/Pk. 1 Stück
10175564 250 ml 10/Packung 10 Stück
15708007 250 ml 200/Pk. 1 Stück
15718007 500 ml 110/Pk. 1 Stück
10207774 1000 ml 5/Pckg. 5 Stück
15728007 1000 ml 60/Pk. 1 Stück
10419704 2000 ml 5/Pckg. 5 Stück
15738007 2000 ml 30/Pk. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10490655 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. BNP0500P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.38 CHF
    18.63 CHF / 10 Stück
    Sparen 4.75 CHF
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA fü
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen
  • Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
  • Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Durchscheinend
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 167 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,57 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Enghalsflasche