Learn More
Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
Durchmesser (metrisch):
32 mm
36 mm
51 mm
65 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Durchsichtige Behälter aus Polystyrol mit maximaler Probensichtbarkeit
- Luftdichte, einrastende Klappdeckel aus Polyethylen für einen einfachen und schnellen Gebrauch
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
Closure Included | Ja |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Nicht steril |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Verschlusstyp | Schnappdeckel |
Farbe | Klar |
Durchmesser (metrisch) | 65 mm |
Höhe (metrisch) | 87 mm |
Enthält | Deckel aus Polyethylen |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur