Learn More
Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel
Artikelnummer. 12453561
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
Durchmesser (metrisch):
32 mm
36 mm
51 mm
65 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12453561
Marke: Azlon BGG444P
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Maximale Sichtbarkeit bei der Probenlagerung. Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel sind mit besonders anwenderfreundlichen Schnappdeckeln versehen.
  • Durchsichtige Behälter aus Polystyrol mit maximaler Probensichtbarkeit
  • Luftdichte, einrastende Klappdeckel aus Polyethylen für einen einfachen und schnellen Gebrauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 30 ml
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Klar
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Höhe (metrisch) 33 mm
Enthält Deckel aus Polyethylen
Anzahl pro Packung 10 Pckg.