Learn More
Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
Durchmesser (metrisch):
32 mm
36 mm
51 mm
65 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Durchsichtige Behälter aus Polystyrol mit maximaler Probensichtbarkeit
- Luftdichte, einrastende Klappdeckel aus Polyethylen für einen einfachen und schnellen Gebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (metrisch) | 51 mm |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Enthält | Polyethylen-Deckel |
| Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur