Learn More
Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel
Maximale Sichtbarkeit bei der Probenlagerung. Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel sind mit besonders anwenderfreundlichen Schnappdeckeln versehen.
Marke: Azlon BGG442P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtige Behälter aus Polystyrol mit maximaler Probensichtbarkeit
- Luftdichte, einrastende Klappdeckel aus Polyethylen für einen einfachen und schnellen Gebrauch
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
20 ml | |
Klar | |
33 mm | |
10 Pckg. |
Ja | |
Nicht steril | |
Schnappdeckel | |
32 mm | |
Polyethylen-Deckel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel > Volume: 20mL; Volume: 20mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur