Learn More
Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubdeckel
Artikelnummer. p-8001853
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Menge:
24/Packung
24/Pckg.
36/Packung
48/Packung
72/Pckg.
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 12046902
Marke: Azlon JWP0030P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen. Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen sind autoklavierbar und verfügen über Schraubverschlüsse ohne Einlage. Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
  • Autoklavierbare Weithalsbehälter mit ungefütterten Schraubkappen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter
Enthält Schraubverschluss ohne Dichtungseinlage
Material Polypropylen
Menge 72/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Gewicht (metrisch) 0,95 kg
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 43 mm
Produkttyp Behälter
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Verschlusstyp Schraubkappe