Learn More
Azlon™ Messbecher mit aufgedruckter Skala aus Polypropylen
Artikelnummer. 10667825
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10667825 250 ml -
12623142 50 ml 5 Stück
11980985 100 ml 5 Stück
10074084 500 ml 1 Stück
11363434 1000 ml 1 Stück
10718205 2000 ml 1 Stück
11990985 3000 ml 1 Stück
10617065 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10667825 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. JPB0250P
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Azlon™ Azlon™ Kannen aus Polypropylen mit Aufdruck bieten eine zuverlässige Lösung zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten im Labor.
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Azlon™ Kannen aus Polypropylen mit Aufdruck bieten eine zuverlässige Lösung zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten im Labor.
  • Abschrägung: für eine breite Ausgießrinne
  • Material:Hochdurchsichtiges Polypropylen mit hoher Stabilität und guter Sicht auf den Inhalt
  • Graduierungen:In gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt 
  • Autoklavierbar:  bis zu 121 °C
  • Ergonomisches Design: Griff mit Daumenmulde für einfaches Tragen und Ausgießen
  • Eignung: Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt entsprechend den Vorschriften in der EU und in den USA
Specifications
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 80 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore für die Arbeit mit Chemikalien
Höhe (metrisch) 100 mm
Menge 1/Packung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Kanne
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blau gedruckte Skala
Show More Show Less
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.