Learn More
Azlon™ Pipettenständer aus Polypropylen
Artikelnummer. 13108596
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13108596
Marke: Azlon SWP033
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus blauem chemikalienbeständigem Polypropylen. Azlon™ Pipettenständer aus Polypropylen können bis zu 94 aufrecht stehende Pipetten aufnehmen. Das drehbare Gestell ist an einer Stützstange aufgehängt.
  • Ständer aus blauem, chemikalienbeständigem Polypropylen
  • Vertikale Aufnahme von bis zu 94 Pipetten
  • Sehr stabil durch den Standfuß mit 230 mm Durchmesser
  • Höhe 470 mm
  • Mit drehbarem Gestell, das an einer Stützstange aufgehängt ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 470 mm
Außendurchmesser (metrisch) 230 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 12 mm
Aufnahmevermögen 94 Pipetten
Produkttyp Pipettenständer
Farbe Blau
Menge 1 Packungen