Learn More
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel.Der Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen wird mit flacher Ober- und Unterseite geliefert.
- Hergestellt aus lebensmittelechtem Polypropylen
- Flaches Oberteil zum Abglätten von Pulvern
- Der Boden ist flach, so dass die Schaufeln waagerecht stehen können
- Das Fassungsvermögen ist für jede Größe deutlich zu erkennen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Messschaufel |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Griff |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Sterilität | Non-sterile |
| Länge (metrisch) | 259 mm |