Learn More
Azlon™ Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen
Artikelnummer. 12511516
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12511516 102 mm 10 ml 5 Stück
11349633 385 mm 1.000 ml 1 Stück
11333724 198 mm 100 ml 5 Stück
12521516 259 mm 250 ml 5 Stück
11313724 137 mm 25 ml 5 Stück
12591506 60 mm 2 ml 5 Stück
11359623 315 mm 500 ml 5 Stück
11323724 160 mm 50 ml 5 Stück
12501516 82 mm 5 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12511516 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. SWL008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.16 CHF
    4.56 CHF / 5 Stück
    Sparen 1.60 CHF
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel. Azlon™ Messschaufeln aus Polypropylen haben ein flaches Oberteil und einen flachen Boden.
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel.Der Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen wird mit flacher Ober- und Unterseite geliefert.
  • Hergestellt aus lebensmittelechtem Polypropylen
  • Flaches Oberteil zum Abglätten von Pulvern
  • Der Boden ist flach, so dass die Schaufeln waagerecht stehen können
  • Das Fassungsvermögen ist für jede Größe deutlich zu erkennen
Spezifikation
Produkttyp Messschaufel
Material Polypropylen
Enthält Griff
Kapazität (metrisch) 10 ml
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 102 mm