Learn More
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
Artikelnummer. 11333694
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
100 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
11333694 500 ml 100 ml 1 Stück
11303694 50 ml 2 ml 5 Stück
11313694 100 ml 5 ml 5 Stück
11323694 250 ml 10 ml 1 Stück
11343694 1000 ml 100 ml 1 Stück
11353694 2000 ml 50 ml 1 Stück
11363694 3000 ml 50 ml 1 Stück
11373694 5000 ml 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11333694 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. JPM0500P
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus besonders klarem Polypropylen. Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle. Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften. Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung. Autoklavierbar bis 121 °C.
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
  • Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
  • Permanente eingegossene Graduierungen
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,91 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Einzeln
Menge Einzeln
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Graduierungen 100 ml
Zertifizierung/Konformität EU; USA
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Spitz zulaufend
Höhe (metrisch) 140 mm
Produkttyp Geformter Becher
Höhe (angloamerikanisch) 5,52 in.
Durchmesser (metrisch) 90 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein