Learn More
Azlon™ Becher aus Polypropylen
Optimal für allgemeine Laborarbeiten
Marke: Azlon BDC218P
29.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 7056
- Herkömmliche Becherform
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
Spezifikation
42 mm | |
Polypropylen | |
10 ml | |
Becher | |
Ja |
50 ml | |
60 mm | |
12er-Pckg. | |
Autoklavierbar | |
ISO 7056 |