Learn More
Azlon™ Pneumatische Wanne aus Polyethylen, zylindrisch
Artikelnummer. 12098933
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
12098933 200 mm 1 Stück
12008943 250 mm 1 Stück
12018943 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12098933 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. TGJ058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.40 CHF
    79.15 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.25 CHF
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Zylindrische, einteilige pneumatische Wannen
  • Viel leichter als Glas
  • Widersteht Temperaturen von bis 80 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Polyethylen
Form Zylindrisch
Typ Pneumatic Trough
Höhe (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) 200 mm