Learn More
Azlon™ Azlon™ Stopfen aus Polyethylen
Artikelnummer. 12997326
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12997326
Marke: Azlon™ TRF597
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Stopfen mit Messkolben aus Glas oder Kunststoff und Messzylindern mit längeren Hülsen der Länge B. Azlon™ Polyethylenstopfen haben einen großen Kopf für einen guten Griff und zusätzlichen Schutz, wenn Glaswaren umkippen.
Verwenden Sie diese Stopfen mit Messkolben aus Glas oder Kunststoff und Messzylindern mit längeren Hülsen der Länge B.AzlonTM Polyethylen-Stopfen haben einen großen Kopf für einen guten Griff und zusätzlichen Schutz, wenn Glaswaren umkippen.
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Lieferbar in weiß und rot
  • Geeignet für die Verwendung mit volumetrischen Artikeln aus Azlon und Glas
  • Vergrößerter Kopf für guten Halt und Schutz der Glasartikel
  • Geriffelter Konus gewährleistet eine sichere, auslauffreie Versiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Volumetrische Glas- oder Plastikkolben und Messzylinder usw.
Standard-Konusverbindung 29/32
Farbe Weiß/rot, Rot
Material Polyethylen
Produkttyp Stopfen
Form Gerippter Konus