Learn More
Azlon™ klappbare Schutzvorrichtung aus Polycarbonat
Artikelnummer. 10093294
Click to view available options
Länge (metrisch):
38 cm
61cm
61 cm
Breite (metrisch):
590 mm
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10093294
Marke: Azlon SGT004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser leichte, aber extrem stabile Schutzschild schützt vor möglichen Gefahren. Azlon™ Klappbare Schutzschilde aus Polycarbonat können am Labortisch befestigt werden.
  • Ausgezeichneter Schutz in potenziell gefährlichen Situationen
  • Einstellbar – kann sowohl im rechten Winkel als auch geradlinig verwendet werden
  • Ausgesprochen fest und leicht
  • Mit zwei Paaren kunststoffbeschichteter Metallfüße
  • Die Füße können am Arbeitstisch festgeklemmt oder verschraubt werden, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Aufklappbarer Sicherheitsschild
Material Polycarbonat
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (metrisch) 590 mm
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für einen hervorragenden Schutz in potenziellen Gefahrensituationen
Anzahl pro Packung 1 pro Stück
Menge 1EA