Learn More
Azlon™ Flaschen aus Polycarbonat
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
28 mm
40 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Hochtransparente Medienflaschen aus Polycarbonat mit einlagelosen Kappen aus Polypropylen
- Geeignet für die wiederholte Sterilisation durch Autoklavieren bei 121°C
- Auslaufsicher
- Praktische quadratische, platzsparende Form
- Strapazierfähig und langlebig
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
| Material | Polycarbonat |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Menge | 12/Pckg. |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 213 mm |
| Produkttyp | Viereckige Flasche |