Learn More
Azlon™ Flaschenträger aus polyamidummanteltem Stahl
Artikelnummer. 12030832
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
60 mm
74 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12030832 60 mm 1 Stück
12094628 74 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12030832 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BGS040
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für den sicheren Transport von bis zu sechs Flaschen oder Waschflaschen
  • Gefertigt aus polyamidbeschichtetem Stahl
  • Bietet eine bessere Wärme- und Chemikalienbeständigkeit als andere Beschichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyamidbeschichteter Stahl
Anzahl pro Packung 1
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Produkttyp Flaschenträger