Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit aufgedruckter Skala
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Azlon™ Zylinder aus PMP mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke: Azlon CTA2000P
Additional Details : Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus PMP mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Graduierungen: in gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt
- Fuß: Standfester sechseckiger Fuß, rutschfest und nicht festsaugend gestaltet
- Kalibriert: Nach ISO 6706 und DIN 12681
- Klasse A: Toleranzen, konformitätszertifiziert, mit Zertifikat geliefert
Spezifikation
2000 ml | |
± 10 ml | |
Class A | |
83 mm | |
20 ml | |
Blue | |
535 mm |
PMP (Polymethylpenten) | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blau | |
Konformitätszertifikat | |
Ja | |
Hexagonal | |
Zylinder ohne Graduierung |