Learn More
Azlon™ Griffinbecher aus PMP
49.83 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
- Herkömmliche Becherform
- Niedrige Form, langlebige und kostengünstige Alternative zu Messbecher aus Glas
- Ideal für allgemeine Laborarbeiten
- PMP-Material – glasklare Durchsichtigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C , Höchsttemperatur 150 °C
- Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger roter oder blauer Tinte aufgedruckt
- Entspricht ISO 7056
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | PMP |
Höhe (metrisch) | 50 mm |
Menge | 12er-Pckg. |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |