Learn More
Azlon™ Griffinbecher aus PMP
Catalog Number 15354921
49.83 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Die Konstruktion aus PMP gewährleistet außergewöhnliche Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Autoklavierbare Azlon™ Griffin-Becher aus PMP sind eine ausgezeichnete Lösung für den Einsatz in mikrobiologischen Laboren, bei Gewebekulturen oder in Umgebungen, in denen Sterilität erforderlich ist.
  • Herkömmliche Becherform 
  • Niedrige Form, langlebige und kostengünstige Alternative zu Messbecher aus Glas
  • Ideal für allgemeine Laborarbeiten
  • PMP-Material – glasklare Durchsichtigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C , Höchsttemperatur 150 °C 
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger roter oder blauer Tinte aufgedruckt
  • Entspricht ISO 7056
Außendurchmesser (metrisch) 35 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PMP
Höhe (metrisch) 50 mm
Menge 12er-Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056