Learn More
Azlon™ Rückschlagventil für Vakuumleitungen
Für den Einsatz in Vakuumleitungen und Fluid-Handling-Systemen
Marke: Azlon NWH905P
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Das Scheibenventil aus Neopren hat keine Feder und arbeitet mit sehr niedrigem Gegendruck (NWHP905 Ventile werden jetzt aus Nitrilkautschuk hergestellt)
- Zum Verhindern von Gegendruck in Filterkolben
- Der aufgedruckte Pfeil zeigt die Strömungsrichtung an
- Starr mit abgestuften, konisch zulaufenden Armen für festen Halt am Schlauch
- Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Spezifikation
Rückschlagventil | |
Polypropylen, Neopren, Neopren | |
8 bis 10 mm | |
Zum Verhindern von Gegendruck in Filterkolben |