Learn More
Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE
Artikelnummer. p-8001811
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Diverse
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12039847
Marke: Azlon WGW234P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. AzlonTM Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
  • Spritzflaschen mit viereckiger Schulter mit breitem Hals für leichtes, verschüttungsfreies Befüllen
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Enthält Blauer Polypropylenverschluss
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 140 mm
Produkttyp Spülflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,36 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,51 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar