Learn More
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit integriertem Ausgießer
Artikelnummer. p-8001810
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10729555
Marke: Azlon BGF130P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank ihrer Präzisionsspitze optimal zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls geeignet. Azlon™ Spritzflaschen aus LDPE mit integriertem Ausgießer sind mit ihrem ergonomischen Design auf eine Vielzahl an Anwendungsbereichen ausgelegt.
Mit Präzisionsspitzen, ideal zum Dispensieren von Flüssigkeiten über Feinddüsen.AzlonTM Spritzflaschen aus LDPE mit integriertem Ausguss sind ergonomisch gestaltet und eignen sich für eine Vielzahl von Waschanforderungen.
  • Ergonomische LDPE-Waschflaschen mit integrierter Dosierschlauch-Düsenspitze
  • Der schmale sechseckige Querschnitt macht die Flaschen besonders geeignet für kleinere Hände
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Tropfflasche oder zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls
Enthält Integral geformte Jet-Spitze für Dispensierröhrchen
Material LDPE
Anzahl pro Packung 5/Packung
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 5.6 cm
Produkttyp Spülflasche
Durchmesser (metrisch) 21 mm (Innenkragen); 29 mm (Außenkragen)
Verschlusstyp Integrierter Auslauf
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar