Learn More
X5 500ml Wash bottle, OSHA Compliant Sodium Hypoch
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Weithalswaschflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung
- LDPE in opakem Weiß, optimal für lichtempfindliches Natriumhypochlorit/Bleichmittel
- Unlöschbar in drei Sprachen bedruckt - Englisch, Französisch und Spanisch
- Aufdruck der Symbole des neuen Global Harmonisierten Systems (GHS), des Gefahrendiamanten nach der amerikanischen NFPA-Norm sowie der entsprechenden Gefahrensätze und Sicherheitsinformationen
- Ausgestattet mit farbcodiertem, einteiligem gelben PP-Verschluss
- Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Lichtundurchlässig, weiß |
| Material | LDPE |
| Menge | 1Each |
| Verschlussfarbe | Gelb |
| Öffnung | Weit |
| Chemical Label | Natriumhypochlorit (Bleiche) |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss mit Jet-Tip-Blende |