Learn More
Azlon™ Runde Flaschen aus LDPE mit Schwenkdüse
Artikelnummer. p-8001805
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10349794
Marke: Azlon BGE514P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die Verwendung als Tropf- oder Spritzflasche und zum Dispensieren von Gelen
  • Runde LDPE-Flaschen mit schwenkbarem Düsenverschluss
  • Die Düse wird in die Kappe eingezogen, um die Flasche abzudichten.
  • Erhältlich in Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material LDPE
Anzahl pro Packung 10
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 66 mm
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schwenkbare Düse