Learn More
Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE
Artikelnummer. 15307047
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlusstyp:
Dampfentlüftung
Verschlusskappe ohne Belüftung
Verschlussfarbe:
Diverse
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlusstyp Verschlussfarbe unitSize
15307047 500 ml Dampfentlüftung Diverse 1 Stück
12540066 250 ml Dampfentlüftung Weiß 5 Stück
12510066 250 ml Verschlusskappe ohne Belüftung Weiß 5 Stück
12520066 500 ml Verschlusskappe ohne Belüftung Weiß 5 Stück
12590056 500 ml Dampfentlüftung Weiß 5 Stück
12500066 1000 ml Dampfentlüftung Weiß 5 Stück
12530066 1000 ml Verschlusskappe ohne Belüftung Weiß 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15307047 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. WGW004VTML
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstellen Sie individuelle Etiketten für diese LDPE-Spritzflaschen zum Selbstbeschriften. Azlon™ LDPE DIY-bedruckte Sicherheitswaschflaschen werden mit selbstklebenden Gefahrenetiketten geliefert und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Flüssigkeitslagerungs- und Probenahmeanwendungen. DripLok™ Dampfentlüftungskappen sorgen für erhöhte Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln.
Erstellen Sie individuelle Etiketten für diese LDPE-Spritzflaschen zum Selbstbeschriften.Die bedruckten Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE werden mit selbstklebenden Gefahrenetiketten geliefert und eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung und Probenahme.Die DripLok™ Kappen mit Dampfentlüftung bieten erhöhte Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln.
  • Spritzflaschen zum Selbstbeschriften mit leerem Beschriftungsfeld
  • Unlöschbar in drei Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch und Deutsch)
  • Mit selbstklebenden Gefahrenetiketten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34 mm
Enthält Weiße Kappe, selbstklebende Sicherheitszeichen, leeres Etikett
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) -50 °bis +80 °C
Verschlussfarbe Diverse
Closure Included Ja
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Dampfentlüftung