Learn More
Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit Steckverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen mit diesen quadratischen Flaschen mit Graduierung.AzlonTM quadratische lichtdurchlässige graduierte HDPE-Flaschen mit Verschlusskappen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den EU- und US-Vorschriften.
- Hochbelastbare quadratische Flaschen mit Einsteckversiegelung und Schraubverschluss
- Mit Vorrichtung für das Anbringen eines Manipulationsnachweisdrahts zwischen den grifffesten Kappen und dem Hals
- Eingegossene Graduierungen für eine ungefähre Bestimmung des Volumens
- Platzsparendes Design
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,84 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung für flüssige oder Feststoffe |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 32 mm |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Breite (metrisch) | 32 mm |
| Verschlussfarbe | Durchscheinend |
| Mehr anzeigen |