Learn More
Azlon™ Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit blauen Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Platzsparende Bauweise
- Leichte quadratische Flaschen mit Stopfendichtung und blauem Schraubverschluss
- Eingeprägte Graduierungen für ungefähre Volumenmessung
- Hals mit Innendurchmesser: 58 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 58 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung in Flüssigkeiten oder Feststoffen |
| Enthält | Stopfendichtung und blauer Schraubdeckel |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 108 mm |
| Anzahl pro Packung | 5/Pckg. |
| Breite (metrisch) | 92 mm |
| Mehr anzeigen |