Learn More
Azlon™ quadratische HDPE-Flaschen mit Schraubverschlüssen und Dichtungseinsatz
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
33 mm
43 mm
52 mm
58 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Strapazierfähige Weithalsflaschen
- Schwarzer Polypropylen-Deckel mit Schaumpfropf aus LDPE
- Praktische quadratische Bauform für wirtschaftliche Raumausnutzung
- Zur Lagerung von Chemikalien, Pulver und Granulat
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Abmessungen (L x B x H) | 47 x 47 x 74 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 33 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung von Chemikalien, Pulver und Granulat |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Breite (metrisch) | 47 mm |
| Verschlussfarbe | Black |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |