Learn More
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals
Artikelnummer. p-8001787
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Anzahl pro Packung:
10/Packung
110
1200
30
350
420
5/PK
5/Packung
60
800
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10608015
Marke: Azlon BNH0030PN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE zeichnen sich durch eine gute allgemeine chemische Beständigkeit aus und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
In diesen haltbaren Kunststoffflaschen lassen sich zahlreiche Flüssigkeiten lagern.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE weisen eine allgemein gute chemische Beständigkeit auf und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • Durchscheinende, steife Flaschen aus HDPE mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Leicht, aber sehr strapazierfähig im Einsatz
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Verschlussfarbe Durchscheinend
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 66 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Verschlusstyp Schraubkappe