Learn More
Azlon™ Flasche aus HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Transparente Flaschen aus HDPE mit einlagelosem Verschluss
- Strapazierfähig und langlebig
- Praktische quadratische Bauform für wirtschaftliche Raumausnutzung
- Gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | HDPE |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Menge | 10/Pk. |
| Breite (metrisch) | 45 mm |
| Form | Square |
| Höhe (metrisch) | 104 mm |
| Produkttyp | Flasche |