Learn More
Azlon™ Gaszufuhrröhrchen
Artikelnummer. 12673012
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Produkttyp:
Gaszufuhrröhrchen
Gaszufuhrschlauch mit doppelter Biegung
Seitenarm
Spundzapfen
Packungsgröße:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
12673012 290 mm Spundzapfen 5 Stück
12683012 335 mm Seitenarm 5 Stück
12663012 205 mm Gaszufuhrröhrchen 5 Stück
12693012 475 mm Gaszufuhrschlauch mit doppelter Biegung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12673012 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. DT002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konstruktion aus Polypropylen. Der Azlon™ Gaszufuhrschlauch ist der ideale Ersatz für fragile Glasröhrchen.
  • Vorgekrümmte, starre Zufuhrrohre aus Polypropylen
  • Bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Geeignet für viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
Spezifikation
Material Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,23 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 11,41 in.
Gesamtlänge (metrisch) 290 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Spundzapfen