Learn More
Azlon™ Gaszufuhrröhrchen
Artikelnummer. 12663012
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Produkttyp:
Gaszufuhrröhrchen
Gaszufuhrschlauch mit doppelter Biegung
Seitenarm
Spundzapfen
Packungsgröße:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
12663012 205 mm Gaszufuhrröhrchen 5 Stück
12673012 290 mm Spundzapfen 5 Stück
12683012 335 mm Seitenarm 5 Stück
12693012 475 mm Gaszufuhrschlauch mit doppelter Biegung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12663012 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. DT001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konstruktion aus Polypropylen. Der Azlon™ Gaszufuhrschlauch ist der ideale Ersatz für fragile Glasröhrchen.
  • Vorgekrümmte, starre Zufuhrrohre aus Polypropylen
  • Bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Geeignet für viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
Spezifikation
Material Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 8 in.
Gesamtlänge (metrisch) 205 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Gaszufuhrröhrchen