Learn More
Azlon™ Gassteigrohr
Konstruktion aus Polypropylen. Der Azlon™ Gaszufuhrschlauch ist der ideale Ersatz für fragile Glasröhrchen.
Marke:  Azlon DT006
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 12403611
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgekrümmte, starre Zufuhrrohre aus Polypropylen
  • Bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Geeignet für viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
Spezifikation
Spezifikation
Gerades Rohr
270 mm
-20 °C
135 °C
Polypropylen
Viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
5