Learn More
Azlon™ Bürette aus Acryl, Single Bore, Klasse B
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Suitable for left or right handed use. The Azlon™ Acrylic Single Bore Class B Buret is great for educational laboratories, especially where breakages often occur.
- Acrylkonstruktion für Festigkeit und Transparenz
- Die Graduierungen sind in schwarzer Farbe gemäß ISO385-Genauigkeitsklasse B aufgedruckt
- Geeignet für den Einsatz in Bildungslaboren, insbesondere dort, wo häufig Brüche auftreten
- Unempfindlich gegenüber den meisten verdünnten wässrigen Lösungen, jedoch nicht für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln geeignet
- Die Drehbarkeit um 90° macht die Absperrhähne sowohl für Links- als auch für Rechtshänder tauglich
- Die Absperrhähne können zur leichteren Reinigung abgenommen werden
Spezifikation
Spezifikation
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Material | Acryl |
Graduaciones | 0.1 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Für Rechts- und Linkshänder |
Incluye | PMP/Polyethylen-Sperrhähne |
Material de la llave de paso | PMP/PTFE |
Tolerancia | ±0,1 ml |
Tipo | Bürette |
Class | Klasse B |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Bürette aus Acryl, Single Bore, Klasse B >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur