Learn More
Azimsulfuron, TRC
Artikelnummer. 30133791
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133791 50 mg 50 Milligramm
17904505 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA29014550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120162-55-2
Summenformel C13 H16 N10 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 424.4
Synonym N-[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide, Azimsulfuron, DPX 47, DPX-A 8947, Gulliver, IN-A 8947
IUPAC-Name 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-Methyl-4-(2-methyltetrazol-5-yl)Pyrazol-3-yl]sulfonylharnstoff
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)c3nnn(C)n3)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azimsulfuron
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Azimsulfuron
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 50 mg
Formelmasse 424.1026
Reinheit (%) >95%