Learn More
Azimsulfuron 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325981
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325981 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325981 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10355000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azimsulfuron
CAS 120162-55-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Azimsulfuron
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H16 N10 O5 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24)
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)c3nnn(C)n3)n1
IUPAC-Name 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-methyl-4-(2-methyltetrazol-5-yl)pyrazol-3-yl]sulfonylharnstoff
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 424.4
Menge 1 mL
Formelmasse 424.1026 g/mol