Learn More
Azidotri-n-Butyltin(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431948
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15431948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55634.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 17846-68-3 | C12H27N3Sn | 332.079 g/mol
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azidotri-n-butyltin(IV) wird häufig als Reagenz bei der Synthese von Tetrazolylbenzolverbindungen eingesetzt. Es wird in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt und umfasst die Synthese von Tetrazol-Derivaten, die zur Herstellung von Angiotensin Il-Rezeptorantagonisten verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Hexan, Acetonitril und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Verwendung in einem Laborabzug. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17846-68-3
Summenformel C12H27N3Sn
Molekulargewicht (g/mol) 332.079
MDL-Nummer MFCD00216557
InChI-Schlüssel JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide
PubChem CID 4984872
IUPAC-Name Azido(tributyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azidotri-n-butyltin(IV)
Dichte 1.212
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]3SnN3
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene,hexane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formelmasse 332.06
Reinheit (%) 95%