Learn More
Tocris Bioscience™ Azidothymidine
Selective reverse transcriptase inhibitor; antiretroviral
Marca:  Tocris Bioscience™ 4150/50
Encompass
Código de producto. 15716555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Selective reverse transcriptase inhibitor. Exhibits 100-fold selectivity for HIV reverse transcriptase over DNA polymerase α. Suppresses HIV-1 replication and enhances cell viability in HIV-1 infected T cells. Attenuates growth of multiple myeloma (MM) cells in vitro and reduces growth of MM tumor xenografts in mice. Increases differentiation iPSCs into cortical neurons and reduces the over-proliferation of neural precursors. Orally bioavailable and brain penetrant. Antiretroviral agent. Also decreases CRISPR-mediated homology directed repair (HDR) efficiency.
Especificaciones
Especificaciones
99%
30516-87-1
50 mg
3 '-Azido-3 '-deoxythymidine
-20°C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
For Research Use Only