Learn More
Abnova™ AZGP1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
- Sequence: ENQGGRYSLTYIYTGLSKHVEDVPAFQALGSLNDLQFFRYNSKDRKSQPMGLWRQVEGMEDWKQDSQLQKAREDIFMETLKDIVEYYNDSNGSHVLQGRFGCEIENNRSSGAFWKYYYDGKDYIEFNKEIPAWVPFDPAAQITKQKWEAEPVYVQRAKAYLEEECPATLRKYLKYSKNILDRQDPPSVVVTSHQAPGEKKKLKCLAYDFYPGKIDVHWTRAGEVQEPELRGDVLHNGNGTYQSWVVVAVPPQDTAPYSCHVQHSSLAQPLVGPWEAS
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAH33830 |
| Gen-ID (Entrez) | 563 |
| Name | alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding |
| Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
| Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 25 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gen-Alias | ZA2G, ZAG |
| Gensymbol | AZGP1 |
| Spezies | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |